Läs mer
Läs mer
Eppendorf™ Spare Sealing
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
750mL Bucket /S-4-104
Aerosol Tight Cap 400mL
FA-45-48-11
QuickLock Rotor Lid FA-45-48-11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor Lid S-24-11-AT
Rotor S-24-11-AT
Rotor lid
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 2
Pack of 4
Pack of 5
Beskrivning
- Spare sealing for rotor lids
- Available for a wide range of products
Specifikationer
Specifikationer
| Type | Spare Sealing |
| For Use With (Equipment) | Rotor A-2-DWP-AT |
| Includes | Pack of 2 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering