Learn More
Poulten & Graf GmbH Spare Stopper Cap for FORTUNA™ OPTIFIX™ Dispenser
Código de producto. 15972280
Click to view available options
Volume (Metric):
2 mL
50 to 500 mL
Tamaño de la unidad:
Each
Pack of 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15972280
Marca: Poulten & Graf GmbH 101 08915K
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Poulten & Graf GmbH Spare Stopper Cap for FORTUNA™ OPTIFIX™ Dispenser is used to seal the neck of a bottle.
  • For dispenser
  • Natural
  • Made of polypropylene
Especificaciones
Product Type Stopper Cap for OPTIFIX Dispensers
Autoclavable Autoclavable
Color White
Volume (Metric) 2 mL
Quantity 1
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado