Learn More
SPC24 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-94700-0.02ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18653481
  • € 190.00 / 0.02mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
SPC24 Polyclonal antibody specifically detects SPC24 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SPC24
Polyclonal
Western Blot 1:1000 - 1:5000
FLJ90806, hSpc24, kinetochore protein Spc24, SPBC24, SPC24, NDC80 kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae), spindle pole body component 24 homolog, spindle pole body component 24 homolog (S. cerevisiae)
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-197 of human SPC24 (NP_872319.1). MAAFRDIEEVSQGLLSLLGANRAEAQQRRLLGRHEQVVERLLETQDGAEKQLREILTMEKEVAQSLLNAKEQVHQGGVELQQLEAGLQEAGEEDTRLKASLLQLTRELEELKEIEADLERQEKEVDEDTTVTIPSAVYVAQLYHQVSKIEWDYECEPGMVKGIHHGPSVAQPIHLDSTQLSRKFISDYLWSLVDTEW
0.02 mL
Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
147841
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt