missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SPCS2 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18429JF646
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SPCS2 Polyclonal antibody specifically detects SPCS2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| SPCS2 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| MGC117366, signal peptidase complex subunit 2, signal peptidase complex subunit 2 homolog (S. cerevisiae), SPC25 | |
| Recognizes region between residues Between Between 176 and 226.. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 9789 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu