missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spebrutinib, MedChemExpress
Description
Spebrutinib (AVL-292
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Spebrutinib |
| CAS | 1202757-89-8 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H22FN5O3 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | AVL-292 CC-292 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 45 mg/mL (106.27 mM) |
| SMILES | COCCOC1=CC=C(NC2=NC=C(F)C(NC3=CC=CC(NC(C=C)=O)=C3)=N2)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 423.44 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?