Learn More
BINDER™ Specimen Temperature Display
Shop All BINDER Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
KB PRO Series
KB Series
KBF PRO Series
KBF Series
Unit Size:
Each
Beschreibung
Platinum 100 ohm temperature sensor for sample temperature display or control.
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | KBF Series |
| Material | Steel |
| Type | Temperature Sensor |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur