Learn More
SPG3A Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand:  Novus Biologicals NBP1-90234
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18256057
  • € 572.00 / 0.10mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
SPG3A Polyclonal specifically detects SPG3A in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
SPG3A
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
AD-FSP, atlastin GTPase 1, atlastin1, atlastin-1, Brain-specific GTP-binding protein, EC 3.6.5.-, FSP1, GBP3, GBP-3, GTP-binding protein 3, Guanine nucleotide-binding protein 3, guanylate-binding protein 3, Spastic paraplegia 3 protein A, spastic paraplegia 3A (autosomal dominant), SPG3, SPG3AhGBP3
Rabbit
Affinity Purified
RUO
51062
Human, Mouse
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ATL1
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:IPWLLSPESLDIKEINGNKITCRGLVEYFKAYIKIYQGEELPHPKSMLQATAEANNLAAVATAKDTYNKKMEEICGGDKPFLAPNDLQTKHLQLKEESVKLFRGVKKMGGEEFSRRYLQQLESE
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only