Learn More
Alfa Aesar™ Sphingosine-1-phosphate
Merk:  Alfa Aesar™ J66459.M¬
Overige gegevens : Gewicht : 0.00001kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447829
  • € 185.00 / 1 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 19-04-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
1mg
-30°C to -10°C
Sphingosine-1-phosphate
C18H38NO5P
D-erythro-Sphingosine 1-phosphate; S1P
White to off-white
Powder
26993-30-6
379.47
Light Sensitive