Learn More
SPINK5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
€ 280.00 - € 539.00
Especificaciones
Antigen SPINK5
Dilution Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18489811
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-90509-25ul
25 μL
€ 280.00
25µL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18798893
Ver documentos
Novus Biologicals
NBP1-90509
0.1 mL
€ 539.00
0.10mL
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
SPINK5 Polyclonal specifically detects SPINK5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
SPINK5
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
11005
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:QQEERARAKAKREAAKEICSEFRDQVRNGTLICTREHNPVRGPDGKMHGNKCAMCASVFKLEEEEKKNDKEEKGKVEAEKVKREAVQELCSEYRHYVRNGRLPC
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:500
Polyclonal
Rabbit
Human
Kazal type 5, serine peptidase inhibitor, Kazal type 5
SPINK5
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado