Learn More
SPINT1 Monoclonal Antibody (OTI1D2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA
Specifications
Antigen SPINT1
Clone OTI1D2
Concentration 1 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17582152
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA504664S
30 μL
POA
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
17562152
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA504664
100 μL
POA
100µL
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
N/A
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Description
Description
SPINT1 Monoclonal antibody specifically detects SPINT1 in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Spécification
Spécification
SPINT1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
Primary
OTI1D2
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.