Learn More
Beschreibung
- Sporty, lightweight safety spectacles with contoured lens for a great fit on narrow or wider faces
- Robust polycarbonate lens with proven uvex supra-vision coating technology - permanently anti-fog and scratch-resistant lenses
- Combination of soft padding around the brow and ergonomically shaped side arms with soft ear-pieces ensures a comfortable, secure fit without creating pressure points
- Soft, adjustable nose piece allows spectacles to be adapted to the wearer to deliver a comfortable, non-slip and pressure-free fit
- Certified in accordance with EN 166 (personal eye protection) and EN 172 (sunglare filters for industrial use) UV400 - 100% protection against harmful UV radiation to 400 nm
Spezifikation
Spezifikation
| Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant, Anti-scratch |
| Lens Tint | Silver, Mirror |
| Product Type | Safety Glasses |
| Material | Polycarbonate |
| Disposable | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Material | TPE |
| UV Protection | UV400 |
| Frame Type | Semi-rimless |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?