Learn More
SPOUT1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-35850-20ul
 View more versions of this product
Product Code. 30229567
  • € 190.00 / 20µL
Description
SPOUT1 Polyclonal antibody specifically detects SPOUT1 in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SPOUT1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
CENP-32, centromere protein 32, chromosome 9 open reading frame 114, DKFZp566D143, HSPC109, MGC29492
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 163-340 of human SPOUT1 (NP_057474.2).,, Sequence:, HQDLQFAGLLNPLDSPHHMRQDEESEFREGIVVDRPTRPGHGSFVNCGMKKEVKIDKNLEPGLRVTVRLNQQQHPDCKTYHGKVVSSQDPRTKAGLYWGYTVRLASCLSAVFAEAPFQDGYDLTIGTSERGSDVASAQLPNFRHALVVFGGLQGLEAGADADPNLEVAEPSVLFDLYV
20 μL
Primary
Human, Rat
Purified
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
51490
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt