Learn More
Hoefer™ Spring Clamps for Mighty Small™ Electrophoresis Units
Código de producto. 10608105
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
SE 250, SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit
SE 250, SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit, SE 615, SE 675 Multiple Gel Casters
missing translation for 'unitSize'
Pack of 4
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10608105
missing translation for 'mfr': Hoefer™ SE252
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For use with Mighty Small electrophoresis units
  • Multiple Gel Casters Replacement Parts
  • Some are Asymetrical Clamps
Especificaciones
Color Red
For Use With (Equipment) SE 250, SE 260 Mini Vertical Electrophoresis Unit
Type Spring Clamp
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado