Learn More
SPRYD3 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP1-77116AF488
Código de producto. 18411583
  • € 582.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
SPRYD3 Polyclonal antibody specifically detects SPRYD3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SPRYD3
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
84926
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 488
FLJ14800, SPRY domain containing 3, SPRY domain-containing protein 3
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the center of human SPRYD3. The immunogen is located within amino acids 260 - 310 of SPRYD3. Amino Acid Squence: LARKDTPKNRHPGWSR
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado