Learn More
SPTBN1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 67978-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 30233527
  • € 410.00 / 150µL
Description
The SPTBN1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SPTBN1. This antibody recognizes human, mouse, rat, rabbit, pig antigen. The SPTBN1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
SPTBN1
Monoclonal
1000 μg/mL
ELF; SPTB2; betaSpII
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Rabbit, Pig
250-275 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
1E1D1
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
RUO
6711
Store at -20°C.
Monoclonal Antibody
IgG1
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.