Learn More
Tocris Bioscience™ SR 16832
GREENER_CHOICE
Product Code. 18798828
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
Unit Size:
25mg
5mg
Product Code. 18798828
Brand: Tocris Bioscience™ 6383/5
PPAR gamma Receptor Antagonists
SR 16832 is a dual site PPARγ inhibitor. Acts at orthosteric and allosteric sites in the ligand binding domain. Inhibits binding of endogenous ligands and transcriptional activity of PPARγ, more effectively than the orthosteric covalent antagonists GW 9662 (Cat. No. 1508) and T 0070907 (Cat. No. 2301).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 2088135-12-8
Synonym 2-Chloro-N-(6-methoxy-4-quinolinyl)-5-nitrobenzamide
Quantity 5 mg
Molecular Formula C17H12ClN3O4
Formula Weight 357.75
Purity 98%
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt