Learn More
Invitrogen™ SSB Monoclonal Antibody (K70030_16C7), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA555893
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30205052
  • € 524.00 / 50µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sequence of this protein is as follows: MAENGDNEKM AALEAKICHQ IEYYFGDFNL PRDKFLKEQI KLDEGWVPLE IMIKFNRLNR LTTDFNVIVE ALSKSKAELM EISEDKTKIR RSPSKPLPEV TDEYKNDVKN RSVYIKGFPT DATLDDIKEW LEDKGQVLNI QMRRTLHKAF KGSIFVVFDS IESAKKFVET PGQKYKETDL LILFKDDYFA KKNEERKQNK VEAKLRAKQE QEAKQKLEED AEMKSLEEKI GCLLKFSGDL DDQTCREDLH ILFSNHGEIK WIDFVRGAKE GIILFKEKAK EALGKAKDAN NGNLQLRNKE VTWEVLEGEV EKEALKKIIE DQQESLNKWK SKGRRFKGKG KGNKAAQPGS GKGKVQFQGK KTKFASDDEH DEHDENGATG PVKRAREETD KEEPASKQQK TENGAGDQ
La is involved in diverse aspects of RNA metabolism, including binding and protecting 3-prime UUU(OH) elements of newly RNA polymerase III-transcribed RNA, processing 5-prime and 3-prime ends of pre-tRNA precursors, acting as an RNA chaperone, and binding viral RNAs associated with hepatitis C virus. La protein was originally defined by its reactivity with autoantibodies from patients with Sjogren syndrome and systemic lupus erythematosus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SSB
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
P05455
SSB
Recombinant human SSB (immunogen range is 1-408).
50 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
K70030_16C7
Unconjugated
SSB
autoantigen La; La; la autoantigen; La autoantigen homolog; La protein; la ribonucleoprotein; La ribonucleoprotein domain family, member 3; La/SSB; LARP3; lupus La antigen; lupus La protein; Lupus La protein homolog; Lupus LA protein homolog (LA ribonucleoprotein) (LA autoantigen homolog); lupus La protein-like; mRNA for autoantigen; OTTHUMP00000204777; sjoegren syndrome type B antigen; Sjogren syndrome antigen B; Sjogren syndrome antigen B (autoantigen La); small RNA binding exonuclease protection factor La; Ssb; SS-B; SS-B/La protein
Mouse
Protein A
RUO
6741
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato