Learn More
SSC5D Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-93831
 View more versions of this product
Product Code. 18043247
  • € 589.00 / 0.10mL
Description
SSC5D Polyclonal specifically detects SSC5D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SSC5D
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
scavenger receptor cysteine rich domain containing (5 domains), scavenger receptor cysteine-rich glycoprotein, soluble scavenger protein with 5 SRCR domains, soluble scavenger receptor cysteine-rich domain-containing protein SSC5D, soluble scavenger with 5 domains
Rabbit
Affinity Purified
RUO
284297
Human
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
SSC5D
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:TCTGYTDYDDYPPWTWDPTSREDLAKGTTTAGVPGHTLPWRTTRRPGSSSPAIRRLPDTGSKDGYKLPWTWDTPSGRGLAEGTPTAGKLGPTL
0.1 mL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Documents
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only