Learn More
SSEA-3 Antibody (MC-631) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-80962
Product Code. 18216369
  • € 487.00 / 0.10mL
Beschreibung
Beschreibung
SSEA-3 Monoclonal specifically detects SSEA-3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SSEA-3
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500, Flow Cytometry : 10-20 μg/mL, Immunohistochemistry : 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1:50-1:100, Immunoprecipitation : 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin : 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen : 1:10-1:500, CyTOF-ready
Stage specific embryonic antigen 3, Stage-specific embryonic antigen 3
4-8 cell stage mouse embryos.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
MC-631
Unconjugated
PBS
Rat
IgM purified
RUO
This antibody recognizes the SSEA3 that is expressed upon the surface of human teratocarcinoma stem cells (EC), human embryonic germ cells (EG) and human embryonic stem cells (ES). No immunoreactivity is evident with undifferentiated murine EC, ES and EG cells. Expression of SSEA3 is down regulated following differentiation of human EC cells. In contrast, the differentiation of murine EC and ES cells may be accompanied by an increase in SSEA-3 expression.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgM
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt