missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SSU72 Monoclonal Antibody (OTI4B3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA809189
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Human Ssu72 is a highly conserved homologue of yeast Ssu72, a CTD phosphatase and a component of the polyadenylation/ termination machinery. The human Ssu72 is located on Chromosome 1p36 and seems to represent a single gene. It was identified as a pRb binding factor and was also shown to interact with TFIIB and yeast PTA1.Specifica
| SSU72 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9NP77 | |
| SSU72 | |
| Full length human recombit protein of human SSU72 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
| Western Blot | |
| OTI4B3 | |
| Unconjugated | |
| SSU72 | |
| HSPC182, PNAS-120 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 29101 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto