Learn More
ST2 Mouse anti-Human, Clone: OTI21A7, TrueMAB™, Origene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA810124S
Encompass_Preferred
Product Code. 17592954
  • € 242.00 / 30µL
Description
ST2 Monoclonal antibody specifically detects ST2 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifications
Specifications
ST2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q01638
Mouse
Protein A/G
RUO
9173
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA
OTI21A7
Unconjugated
IL1RL1
DER4; Fit1; Fit-1; Fos-responsive gene 1 protein; growth stimulation-expressed; homolog of mouse growth stimulation-expressed; IL-1 R4; IL1RL1; IL-1RL1; IL33R; IL-33R; interleukin 1 receptor like 1; interleukin 1 receptor-like 1; interleukin 1 receptor-related protein; Interleukin1 receptor like 1; interleukin-1 receptor-like 1; Interleukin-33 receptor alpha chain; Ly84; lymphocyte antigen 84; Protein ST2; Protein T1; sIL 33R; soluble IL 33 Receptor; soluble IL 33R; St2; ST2L; St2-rs1; ST2V; Ste2; T1; T1/ST2
FulllengthhumanrecombinantproteinofhumanST2(NP_057316)producedinHEK293E
30 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato