missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-98353FR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Polyclonal specifically detects ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Specifica
| ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 10610 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| DyLight 680 | |
| (alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B, alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2, EC 2.4.99.-, FLJ45660, GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase II, SAITL1, sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B, sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase), sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase) B, Sialyltransferase 7B, sialyltransferase-like 1, SIAT7, SIAT7B, SIAT7-B, SIATL1, ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase 2, ST6GalNAc II, ST6GalNAcII, ST6GalNAII, SThM, STHM(alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 (P70277; Ser28-Arg373). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto