missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STAB2 Monoclonal Antibody (OTI2E12), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
17516533 30 μL 30µL
17596523 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17516533 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806361S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

STAB2 Monoclonal antibody specifically detects STAB2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antigen STAB2
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI2E12
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene Bhlhe41
Gene Accession No. Q9C0J9
Gene Alias 190 kDa form stabilin-2; 190 kDa hyaluronan receptor for endocytosis; CD44-like precursor FELL; DKFZP434E0321; FAS1 EGF-like and X-link domain containing adhesion molecule-2; FAS1 EGF-like and X-link domain-containing adhesion molecule 2; fasciclin egf-like, laminin-type egf-like, and link domain-containing scavenger receptor-2; fasciclin, EGF-like, laminin-type EGF-like and link domain-containing scavenger receptor 2; FEEL2; FEEL-2; FELE-2; FELL; FELL2; FELL-2; FEX2; Hare; HAREFELL2; hepatic hyaluronan clearance receptor; hyaluronan receptor for endocytosis; hyaluronic acid receptor for endocytosis; MFEEL-2; SCARH1; scavenger receptor FEEL-2; Short form stabilin-2; stab2; STAB-2; stab2 {ECO:0000250; stabilin 2; Stabilin2; stabilin-2; UniProtKB:Q8WWQ8}
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-297 of human BHLHE41 produced in E.coli.
Purification Method Affinity chromatography
Quantity 30 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 79365
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.