Få mere at vide
Få mere at vide
Scientific Industries Stainless Steel Beads
Beskrivelse
- Can be cleaned and reused
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Beads |
| Diameter (English) Probe | 0.1259 in. |
| Diameter (Metric) Probe | 3.2 mm |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Application) | Bead Beating |
| For Use With (Equipment) | Bead Genie |
| Model | SI-BS03 |
| Packaging Quantity | 100 Pk. |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?