Learn More
Tenak™ Stainless Steel Double Tray Racks for Upright Freezers, 278mm wide
Product Code. 12477010 Shop All TENAK Products
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 225 mm
560 x 278 x 280 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 280 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 12477010
Brand: Tenak™ TE29400
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designed for applications where the samples are either not stored in boxes or have odd sizes. Tenak™ Double Tray Racks for Upright Freezers can be used with all freezer brands.
  • Consist of a rack with two drawers, lid, and handle on front
  • Available in two different widths
  • Manufactured from stainless steel
Specifications
Includes Lid
Product Type Double Tray Rack
Closure Included Yes
Material Stainless Steel
For Use With (Application) Odd Sized Samples
For Use With (Equipment) Upright Freezers
No. per Pack 1 Pack
Quantity 1 Pack
Dimensions (L x W x H) 420 x 278 x 170 mm
Width (Metric) 278 mm
Height (Metric) 170 mm
Depth (Metric) 420 mm
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt