Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Tubing
Descrizione
- Smooth and clean bore
- Supplied in coils
- Supplied cleaned and passivated
Specifica
Specifica
| Type | Tubing |
| Includes | Smooth and clean bore |
| Diameter (Metric) Inner | 2.2 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 3.1 mm |
| Overall Length (Metric) | 2 m |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?