Learn More
RETSCH Stainless Steel Grinding Balls
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
MM 200 and MM 301
Planetary Ball Mill PM 400
Reaction Vials
Diameter (Metric):
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
15 mm
40 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 200
Descrizione
- For use with MM 200 and MM 400 Mixer Mills
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Balls |
| Diameter (Metric) | 5 mm |
| For Use With (Equipment) | MM 200 and MM 301 |
| Material | Stainless Steel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto