Learn More
RETSCH Stainless Steel Parallel Section Rotor
Product Code. 11269979 Shop All Retsch Products
Change view
Click to view available options
Material:
Stainless Steel
Conditionnement:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Material unitSize
11269979 Stainless Steel Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11269979 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 22.608.0021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Grind soft, medium-hard, tough, elastic, fibrous and heterogeneous mixes of products. Retsch™ Stainless Steel Parallel Section Rotors deliver 18 cutting events per rotation.
  • Rotor for Retsch™ SM 300 Cutting Mill
Spécification
Product Type Parallel Section Rotor
For Use With (Equipment) For SM 300 Cutting Mill
Material Stainless Steel