Få mere at vide
Julabo™ Stainless Steel/PTFE External Pt100 Sensor
Produktkode 15204353
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
200 x 6 mm
300 x 6 mm
900 x 6 mm
1200 x 6 mm
Förpackningsstorlek
Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15204353
missing translation for 'mfr': Julabo™ 8981017
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Description External Pt100 Sensor
For Use With (Equipment) Suitable for CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME Refrigerated/Heating Circulator
Material PTFE-coated Stainless Steel
Size 200 x 6 mm
Diameter (Metric) 200 x 6 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.