Learn More
Huenersdorf™ Stainless Steel Spare Sieve Insert for 105mm Funnels
Descripción
- Wire gauge 0.16mm
- Mesh size 0.42mm
- Made of stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Diameter (Metric) Disc | 105 mm |
| For Use With (Equipment) | Drum Funnel 953100 |
| Pore Size | 0.42 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?