Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Transport Bottle Churn With Lid
Codice prodotto. 30285047
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
8 L
10 L
15 L
20 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30285047
missing translation for 'mfr': Amsta Rostfritt 50632151
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Highest quality stainless steel transport bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacity (Metric) 15 L
Color Silver
Material Stainless Steel
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato