Learn More
STAT4 Antibody (OTI2F3), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74389IR
Product Code. 18130727
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 785.00
    € 742.35 / 0.10mL
    Save € 42.65
    5% Off
Description
STAT4 Monoclonal specifically detects STAT4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
STAT4
Monoclonal
DyLight 755
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
STAT4
Full length recombinant protein of human STAT4 (NP_003142) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI2F3
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
signal transducer and activator of transcription 4, SLEB11
Mouse
Affinity Purified
Cancer, Phospho Specific, Regulatory Immunology, Signal Transduction
6775.0
Store at 4°C in the dark.
Documents
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.