Learn More
STAT5A Antibody (OTI9F7), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-74392AF532
Product Code. 18103617
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
STAT5A Monoclonal specifically detects STAT5A in Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
STAT5A
Monoclonal
Alexa Fluor 532
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
STAT5A
Full length recombinant protein of human STAT5A (NP_003143) produced in HEK293T cells.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat, Canine, Primate, Monkey
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI9F7
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
MGF, signal transducer and activator of transcription 5A, STAT5
Mouse
Affinity Purified
Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
6776.0
Store at 4°C in the dark.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato