missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STAT5A Monoclonal Antibody (OTI3D2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
POA
Specifications
| Antigen | STAT5A |
|---|---|
| Clone | OTI3D2 |
| Concentration | 0.38 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Code | Brand | Quantity | Price | Quantity & Availability | |||||
17507661
|
Origene Technologies
TA502741S |
30 μL |
POA
30µL |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
17587651
|
Origene Technologies
TA502741 |
100 μL |
POA
100µL |
N/A | Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschreibung
STAT5A Monoclonal antibody specifically detects STAT5A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotSpezifikation
| STAT5A | |
| 0.38 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| P42229 | |
| IgG1 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
| OTI3D2 | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 6776 | |
| Primary | |
| STAT5A |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts