missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STAT5B, Mouse anti-Human, Clone: 1C2, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova H00006777-M04.100ug
This item is not returnable.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sequence: MAVWIQAQQLQGEALHQMQALYGQHFPIEVRHYLSQWIESQAWDSVDLDNPQENIKATQLLEGLVQELQKKAEHQVGEDGFLLKIKLGHYATQLQNTYDRCPMELVRCIRHILYNEQRLVREANNGSSPAGSLADAMSQKHLQINQTFEELRLVTQDTENELKKLQQTQEYFIIQYQESLRIQAQFGPLAQLSPQERLSRETALQQKQVSLEAWLQREAQTLQQYRVELAEKHQKTLQLLRKQQTIILDDELIQWKRRQQLAGNGGPPEGSLDVLQSWCEKLAEIIWQNRQQIRRAEHLCQQLPIPGPVEEMLAEVNATITDIISALVTSTFIIEKQPPQVLKTQTKFAATVRLLVGGKLNVHMNPPQVKATIISEQQAKSLLKNENTRKSpezifikation
| STAT5B | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| signal transducer and activator of transcription 5B | |
| STAT5 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 1C2 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC020868 | |
| STAT5B | |
| STAT5B (AAH20868, 1 a.a. ∼ 390 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 6777 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur