Learn More
STAT6 Antibody (STAT6/7774R), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20997H
Product Code. 18642384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 762.00
    € 720.30 / 0.10mL
    Save € 41.70
    5% Off
Description
STAT6 Monoclonal antibody specifically detects STAT6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
STAT6
Monoclonal
HRP
D12S1644, EC 2.4.1.227, EC 2.7.7.6, IL-4 Stat, IL-4-STAT, signal transducer and activator of transcription 6, signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced, STAT, interleukin-4 induced, STAT, interleukin4-induced, STAT6B, STAT6C, transcription factor IL-4 STAT
Recombinant fragment (around aa647-847) of human STAT6 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Apoptosis, Asthma, Cancer, Cell Biology, Epitope Tags, Immune System Diseases, Immunology, Inflammation, Phospho Specific, Signal Transduction
6778
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
STAT6/7774R
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt