Learn More
Staurosporin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Staurosporine |
| CAS | 62996-74-1 |
| Molecular Formula | C28 H26 N4 O3 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | 9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one','2,3,10,11,12,13-hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-','(9S,10R,11R,13R)-, 9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one','2,3,10,11,12,13-hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-','[9S-(9α,10β,11β,13α)]-, (9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one, (+)-Staurosporine, AM-2282, Alkaloid AM-2282 from Streptomyces, Antibiotic 230, Antibiotic AM 2282, CGP 39360, Staurosporin, Staurosporine |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1 |
| SMILES | CN[C@@H]1C[C@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35 |
| Molecular Weight (g/mol) | 466.53 |
| Formula Weight | 466.2005 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?