Learn More
Benzobicyclon, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Packungsgröße:
10mg
Beschreibung
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Spezifikation
Spezifikation
| Packaging | Glass Bottle |
| CAS | 156963-66-5 |
| Physical Form | Solid |
| Industry Type | Herbicides |
| Quantity | 10 mg |
| Grade | Analytical Standard |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur