Learn More
STEAP1 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-76821AF647
Product Code. 18408444
  • € 618.00 / 0.10mL
Description
STEAP1 Polyclonal antibody specifically detects STEAP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
STEAP1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Alexa Fluor 647
EC 1.16.1.-, PRSS24MGC19484, six transmembrane epithelial antigen of the prostate, six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1, Six-transmembrane epithelial antigen of prostate 1, STEAPmetalloreductase STEAP1
Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human STEAP1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of STEAP1. Amino Acid Squence: CLRKKILKIRHGWEDVTK
0.1 mL
Cancer
26872
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato