Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Silicone Tubing
Product Code. 13111454
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
4 mm
4.5 mm
4.7 mm
5 mm
5.5 mm
6 mm
6.3 mm
7.5 mm
8 mm
8.5 mm
9 mm
9.5 mm
10 mm
12.7 mm
16 mm
19 mm
Diameter (Metric) Outer:
1 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3.5 mm
3.7 mm
4.1 mm
4.2 mm
4.5 mm
4.8 mm
5 mm
5.2 mm
6 mm
6.4 mm
7 mm
7.0 mm
7.2 mm
7.7 mm
7.95 mm
8.0 mm
8.2 mm
9.5 mm
10 mm
10.5 mm
11.2 mm
11.3 mm
12 mm
12.7 mm
14 mm
14.4 mm
15.4 mm
15.9 mm
16 mm
16.5 mm
17 mm
18 mm
19.1 mm
22.4 mm
25.4 mm
Thickness (Metric):
0.25 mm
0.5 mm
0.8 mm
1 mm
1.2 mm
1.5 mm
1.6 mm
1.7 mm
1.75 mm
2 mm
2.0 mm
2.5 mm
3 mm
3.2 mm
4 mm
5 mm
Förpackningsstorlek
15m
Pack of 15
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13111454
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ TSR0630250P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Perform various applications with high quality, silicone tubing made from nontoxic material.
Perform various applications with high-quality silicone tubing made from nontoxic material.
  • Laser etched batch code for ease of traceability
  • Ideal for use with peristaltic pumps
  • Can be autoclaved or dry heat sterilized
  • 15m length
  • Manufactured in ISO Class 7 clean room
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Silicone tubing
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 6.3 mm
Material Silicone
Diameter (Metric) Outer 11.3 mm
Overall Length (English) 49 ft.
Overall Length (Metric) 15 m
Thickness (Metric) 2.5 mm
Color Translucent
Flexibility Very Flexible
Product Type Flexible Tubing
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.