missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STK38L Mouse anti-Canine, Human, Mouse, Rat, Clone: OTI4D8, liquid, TrueMAB™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA505176
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
STK38L contains 12 protein kinase catalytic subdomains and a potential bipartite nuclear localization signal. Northern blot analysis revealed expression of a 3.9-kb transcript in all tissues tested, with the possible exception of adult brain. Highest expression was in peripheral blood leukocytes. Immunoblot and immunofluorescence microscopy demonstrated predomitly nuclear expression of a 55-kD protein.Specifica
| STK38L | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q7TSE6, Q9Y2H1 | |
| Stk38l | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-281 of human STK38L produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Canine, Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI4D8 | |
| Unconjugated | |
| STK38L | |
| NDR2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 23012, 232533, 477663, 691337 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto