Learn More
STOML1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 12862-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
| STOML1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| STOML1 | |
| EPB72 like protein 1, hUNC 24, Protein unc 24 homolog, SLP 1, SLP1, stomatin (EPB72) like 1, Stomatin like protein 1, Stomatin related protein, STOML1, STORP, UNC24 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 300748, 69106, 9399 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.23 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8CI66, Q9UBI4 | |
| STOML1 | |
| STOML1 Fusion Protein Ag3978 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur