Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity FPLC column
Product Code. 30117608 Shop All IBA Lifesciences Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 mL
5 mL
Unit Size:
1mL
5mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30117608
Marke: IBA Lifesciences 21257001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity FPLC column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity FPLC columns are designed for purifying Strep-tag™II and Twin-Strep-tag™ proteins via affinity chromatography in automated protein purification with HPLC/FPLC devices such as Äkta™ systems (Cytiva).
  • Recommended for all protein classes due to the broad pH compatibility, excellent pressure stability, outstanding target purity (>95%), and high binding affinity
  • 4% crosslinked agarose beads coupled to Strep-Tactin™ for straightforward purification of proteins with Strep-tag™II or a Twin-Strep-tag™
  • Multiple regeneration cycles possible without loss of binding capacity
  • Ideal alternative for proteins that are difficult to elute from Strep-Tactin™XT 4Flow™ resins
  • Biotinylated proteins also bind to Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity and need to be blocked using BioLock
Spezifikation
Binding Capacity 20 mg/mL resin
Capacity (Metric) 1 mL
Description 4% agarose, crosslinked
Particle Size 50 to 150 μm
Form Resin Slurry
Quantity 5 mL
Protein Form Tetrameric protein
Target Proteins tagged with Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin
Type Column
Final Product Type Affinity chromatography equipment
Ligand Type Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin
Stationary Phase Agarose
Format FPLC column
Column Type FPLC column
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt