Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ High Capacity Resin
Product Code. 15729438 Shop All IBA Lifesciences Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
4 mL
20 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
20mL
4mL
50mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15729438
Marca: IBA Lifesciences 24030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity resin is a 50% suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity is a 6% agarose coupled with the streptavidin variant Strep-Tactin™XT and applicable for purification of Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
  • It allows the addition of denaturing agents such as urea during the purification procedure. In comparison to Strep-Tactin™ XT Superflow™, Strep-Tactin™XT Superflow™ high capacity has a higher density of immobilized Strep-Tactin™XT, which leads to a 3- to 5-fold higher yield of purified protein.
  • As with any other Strep-Tactin™XT resins, the unspecific protein binding is extremely low, which results in an outstanding purity of the target protein.
  • The suspension can be used for packing of gravity flow columns since the resin is optimized for column affinity chromatography, rather than for batch purification.
  • To pack a column with 1 ml resin bed volume, 2 ml 50% suspension are necessary. 
Especificaciones
Capacity (Metric) 20 mL
Type High Capacity Resin
For Research Use Only.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado