Learn More
Strontium Ranelate, MedChemExpress
Beschreibung
Strontium Ranelate (S12911) is an antiosteoporotic agent that acts by reducing bone resorption and promoting bone formation, thereby inducing a positive bone balance. Strontium Ranelate can also activate the calcium-sensing receptor (CaSR) in non skeletal cells, resulting in the activation of inositol 1, 4, 5-triphosphate production and mitogen-activated protein kinase signaling.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Strontium Ranelate |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 135459-87-9 |
| Color | Light Yellow |
| Quantity | 500 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H6N2O8SSr2 |
| For Use With (Application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | Distrontium renelate S12911 |
| Solubility Information | 0.1 M HCL : 17.5 mg/mL (34.08 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) ∣H2O : 2 mg/mL (3.89 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?