Learn More
Cole-Parmer™ Block Heat Insert for Cole-Parmer™ BH-200 and BH-250 Series Block Heaters and CB-200 Series Chiller/Heater
Product Code. 11476588
Click to view available options
Holds:
0.2 mL Tube Strips
0.5 mL Tubes
1.5 mL Tubes
10 mm dia. Tubes/Vials
12 mm Vials
13 mm dia. Tubes/Vials
13 mm dia. Vials
16 mm dia. Tubes/Vials
17 mm dia. Tubes
2 mL Tubes
20 mm dia. Tubes
24 mm dia. Tubes/Vials
26 mm dia. Tubes/Vials
30 mm dia. Tubes
50 mL Tubes
6 mm dia. Tubes/Vials
Flat Items
Sample Cup
No. of Places:
1
12
20
30
5
6
8
80
Solid Block
Unit Size:
Each
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11476588
Marca: Cole-Parmer™ 3661063
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
  • Versatile—interchangeable heating blocks accommodate various tubes and plates
  • Block heaters sold separately
Interchangeable aluminum heating blocks provide excellent thermal conductivity and accommodate various test tubes, cups, and plates. Depending on the combination of blocks selected, plastic spacers (36620-67) can be used to fill a half-width recess, ensuring optimal thermal performance. Most blocks come with a separate hole to accept a thermometer.
Order a flexi-block to accommodate multiple size tubes, vials, or cuvettes at once. Unskirted PCR plates can be heated in either size flexi-block. Skirted microtiter plates, deep-well plates, and PCR plates can only be incubated in the triple-width version.
Specifica
Capacity (English) 0.01 oz.
Description Single Wide
Capacity (Metric) 0.2 mL
Holds 0.2 mL Tube Strips
Material Anodized Aluminum
No. of Places 80
Type Insert Block
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato