Learn More
Techne™ RU-200 Model Dip Cooler
Product Code. 12718998
Click to view available options
Length (Metric) Hose:
85 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12718998
missing translation for 'mfr': Techne™ 1457601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designed for use when temperatures down to -35°C are required. Techne™ RU-200 Model Dip Coolers fits neatly and unobtrusively into the corner of the bath and can be secured with a specially designed mounting bracket (supplied).
If cooling can be achieved by using cold tap water, a dip cooler is recommended as it conserves water and is easier and more convenient to use.
  • Compact refrigeration units for achieving temperatures down to -35°C (using Techne low-temp oil)
  • Cooling head of the Dip Cooler fits neatly into the corner of a Techne liquid bath (RU series of Dip Coolers)
  • Designed for use with Techne liquid baths
Spezifikation
Temperature Range -20°C
Model RU-200
Length (Metric) Hose 85 mm
Voltage 230 V
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt