Learn More
Succinic Acid 99%, ACROS Organics™
€ 21.70 - € 431.60
Chemische identificatiekenmerken
CAS 110-15-6
Moleculaire formule C4H6O4
Molecular Weight (g/mol) 118.088
MDL-nummer MFCD00002789
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC Name butanedioic acid
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10003753 Bekijk documenten Acros Organics
158742500
250g Plastic bottle € 21.70
250 gram Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 34
Toevoegen aan winkelmandje
10407000 Bekijk documenten Acros Organics
158745000
500g Plastic bottle € 39.00
500 gram Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 10
Toevoegen aan winkelmandje
10144243 Bekijk documenten Acros Organics
158740010
1kg Plastic bottle € 77.90
1 kg Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 10
Toevoegen aan winkelmandje
10573131 Bekijk documenten Acros Organics
158740025
2.5kg Plastic bottle € 125.10
2.50 kg Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Op voorraad 6
Toevoegen aan winkelmandje
11985031 Bekijk documenten Acros Organics
158740100
10kg Plastic drum € 431.60
10 kg Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 12-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
110-15-6
118.088
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
1110
butanedioic acid
C4H6O4
MFCD00002789
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
CHEBI:15741
C(CC(=O)O)C(=O)O
Specificatie
Succinic acid
110-15-6
C4H6O4
MFCD00002789
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
butanedioic acid
1110
118.09
Plastic bottle
185.0°C to 190.0°C
250g
99%
99%
HO2CCH2CH2CO2H
succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
C(CC(=O)O)C(=O)O
118.088
CHEBI:15741
99%
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
235.0°C
206°C
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Succinic acid
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.