Specifications
Specifica
| Melting Point | 185°C |
| Color | White |
| pH | 2.7 |
| Boiling Point | 235°C |
| Packaging | Plastic powder jar |
| Quantity | 250 g |
| Formula Weight | 118.09g/mol |
| Physical Form | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Succinic acid
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- H318-Causes serious eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?