Learn More
SUHW1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98117-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18633932
  • € 216.00 / 50µL
Description
SUHW1 Polyclonal antibody specifically detects SUHW1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SUHW1
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:5000
C19orf37, chromosome 19 open reading frame 37, Enzyme-like protein PIT13, MGC51082, Zfp428, zinc finger protein 428
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SUHW1 fragment.
50 μg
Primary
Human
Purified
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
129025
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado